Przejdź do
76955
Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate
≥98.0% (T)
Synonim(y):
1-Pentanesulfonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
533,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4SO3Na · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-208-4
Beilstein/REAXYS Number:
3725147
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
flakes
533,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
flakes
functional group
sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
FPQYXAFKHLSWTI-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 1-pentanesulfonate is mainly used as an ion-pairing agent in chromatographic mobile phase.
Application
  • Application of hydrophilic interaction liquid chromatography for the quantification of succinylcholine: This study outlines a method for using sodium 1-pentanesulfonate monohydrate for ion pair chromatography in the quantification of succinylcholine (A Szterk, A Zmysłowski, S Gorinstein, 2018).
  • HPLC method development and validation for the determination of Cefaclor in human plasma: Describes the use of sodium 1-pentanesulfonate monohydrate in mobile phase preparation for the analysis of Cefaclor (S Naz, MH Shoaib, L Bashir, RI Yousuf, 2017).
  • Dissociation between urate and blood pressure in mice and in people with early Parkinson′s disease: Utilizes sodium 1-pentanesulfonate monohydrate in the mobile phase composition for analysis (X Chen, CC Umeh, RE Tainsh, DD Feng, M Maguire, 2018).
  • New liquid oral formulations of hydroxychloroquine: a physicochemical stability study: Examines stability of hydroxychloroquine formulations with sodium 1-pentanesulfonate monohydrate as part of the mobile phase (V Lebreton, B Bourcier, K Cosson, 2021).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
518355183374885
description
≥98.0% (T)
description
≥96.0% (T)
description
≥99.0% (T)
description
≥97.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
assay
≥96.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥97.0% (T)
Quality Level
200, 100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
flakes
form
solid
form
solid
form
sheet
functional group
sulfonic acid
functional group
sulfonic acid
functional group
-
functional group
sulfonic acid
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)