Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 262,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 767,00 zł |
Informacje o tej pozycji
262,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
vapor pressure
0.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (TLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
145-156 °C (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2.6H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;;;;/h5-6H,1-4H2;6*1H2
InChI key
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade FG, Halal, Kosher | grade - | grade analytical standard |
| format neat | format - | format - | format neat |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| vapor pressure 0.8 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 23 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 0.8 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure - |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) flavors and fragrances | application(s) - | application(s) cleaning products |
| bp 145-156 °C (lit.) | bp 106 °C (lit.) | bp 145-146 °C (lit.) | bp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
190.4 °F - closed cup
flash_point_c
88 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P7003-200G | 04061834394259 |
| P7003-1KG | 04061834394242 |