Przejdź do
P45907
Piperazine
99%, solid, suitable for synthesis, ReagentPlus®
Synonim(y):
1,4-Diazacyclohexane, Diethylenediamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
168,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
195,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
384,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
669,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39160301
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-808-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102555
Assay:
99%
Bp:
145-146 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.8 mmHg ( 20 °C)
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Piperazine, ReagentPlus®, 99%
vapor pressure
0.8 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
solid
expl. lim.
14 %
dilution
(for general lab use)
impurities
<1% water
pH
10.8-11.8 (100 g/L)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.9 g/L at 20 °C
SMILES string
C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
InChI key
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
General description
Piperazine (PZ) is an amine solvent. The ability of aqueous PZ to absorb carbon dioxide (CO2) has been assessed. It is reported to cause paralysis in Ascaris worms. The analysis of the crystal structure of PZ at 150K shows the presence of layered structure with NH...N hydrogen-bonded chains.
Application
Intermediate for a wide range of pharmaceuticals, polymers, dyes, corrosion inhibitors, rubber accelerators and surfactants.
Piperazine may be used in the preparation of N-(hetero)arylpiperazines.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB000971541601408166
Piperazine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1541601
Piperazine
description
ReagentPlus®, 99%
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥99%
assay
99%
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
-
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
H2O: 0.9 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
solid
form
-
form
liquid
pH
10.8-11.8 (100 g/L)
pH
-
pH
-
pH
-
mp
109-112 °C (lit.)
mp
-
mp
109-112 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piperazine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-85-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?