Przejdź do
P6667
Poly(ethylene glycol)
greener alternative
average mol wt 10,000
Synonim(y):
Polyethylene glycol, PEG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
265,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
421,00 zł
2 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
763,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
mol wt
average mol wt 10,000
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
solubility
water: soluble (100 mg/ml)
greener alternative category
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P5402P3015P3265
form
solid
form
powder, flakes, or chunks
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
average mol wt 10,000
mol wt
average mol wt 1,450
mol wt
average mol wt 200
mol wt
average mol wt 400
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
solubility
water: soluble (100 mg/ml)
solubility
water: soluble (approximately 720 mg/ml, 20 °C)
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mari Palviainen et al.
Cancers, 12(11) (2020-11-12)
Cancer alters cell metabolism. How these changes are manifested in the metabolite cargo of cancer-derived extracellular vesicles (EVs) remains poorly understood. To explore these changes, EVs from prostate, cutaneous T-cell lymphoma (CTCL), colon cancer cell lines, and control EVs from
Ann L Wozniak et al.
Environmental health perspectives, 113(4), 431-439 (2005-04-07)
Xenoestrogens (XEs) are widespread in our environment and are known to have deleterious effects in animal (and perhaps human) populations. Acting as inappropriate estrogens, XEs are thought to interfere with endogenous estrogens such as estradiol (E2) to disrupt normal estrogenic
Yow-Jiun Jeng et al.
Journal of molecular signaling, 4, 2-2 (2009-04-30)
Estradiol (E2) mediates various intracellular signaling cascades from the plasma membrane via several estrogen receptors (ERs). The pituitary is an estrogen-responsive tissue, and we have previously reported that E2 can activate mitogen-activated protein kinases (MAPKs) such as ERK1/2 and JNK1/2/3
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P6667-500G04061834393900
P6667-1KG04061834393887
P6667-2KG04061834393894