Przejdź do
P3265
Poly(ethylene glycol)
average MN 400
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
Polyethylene glycol, PEG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
356,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol), average mol wt 400
form
liquid
Quality Segment
mol wt
average mol wt 400
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n/D 1.465 (20 °C)
viscosity
7.3 cSt (210 °F)
mp
4-8 °C
solubility
water: 100 mg/mL
density
1.1254 g/cm3 at 20 °C, 1.0930 g/cm3 at 60 °C
greener alternative category
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Poly(ethylene glycol) (PEG) is an oligomer of ethylene oxide that is majorly used as a synthetic polymer for its unique properties which include low cost, biocompatibility, and hydrophilicity. It can be used in the production of biomedical hydrogels.
Application
PEG has a variety of biomedical applications, applications in energy storage and drug delivery.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P43388129390878
description
average mol wt 400
description
BioXtra, average mol wt 3,350, powder
description
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 6,000
description
BioUltra, 300
form
liquid
form
powder
form
-
form
viscous liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
average mol wt 400
mol wt
average mol wt 3,350
mol wt
Mw ~6000, Mn ~5850, Mp ~6240
mol wt
Mr 285-315
mp
4-8 °C
mp
-
mp
-
mp
-
density
1.0930 g/cm3 at 60 °C, 1.1254 g/cm3 at 20 °C
density
1.0764 g/mL at 80 °C, 1.0962 g/mL at 60 °C
density
-
density
1.125 g/mL at 20 °C
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?