Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 163,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 201,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 356,00 zł |
20 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
163,00 zł
form
liquid
Quality Segment
mol wt
average mol wt 200
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
4.5-7.5
viscosity
4.3 cSt(210 °F)(lit.)
mp
-65 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form powder | form viscous liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt average mol wt 200 | mol wt average mol wt 400 | mol wt average mol wt 8,000 | mol wt Mn 380-420, average Mn 400 |
| mp -65 °C (lit.) | mp 4-8 °C | mp - | mp 4-8 °C (lit.) |
| greener alternative product characteristics Safer Solvents and Auxiliaries | greener alternative product characteristics Safer Solvents and Auxiliaries | greener alternative product characteristics Safer Solvents and Auxiliaries | greener alternative product characteristics Safer Solvents and Auxiliaries |
| viscosity 4.3 cSt(210 °F)(lit.) | viscosity 7.3 cSt (210 °F) | viscosity - | viscosity 7.3 cSt(210 °F)(lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the concentration of this product?
1 answer-
The product P3015 is a neat liquid with a density of 1.1239 g/ml at 20°C. Assuming it is pure and has a molecular weight of 200, the molarity of this product is 5.62 M.
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
0 answers