Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 341,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
341,00 zł
product line
BioXtra
Quality Segment
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
mp
95-98 °C (lit.)
solubility
ethanol: 0.1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.1%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.005%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.001%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
InChI key
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility ethanol: 0.1 M, clear, colorless | solubility - | solubility 0.4 g/L | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 300 |
| form powder | form solid | form solid | form - |
| mp 95-98 °C (lit.) | mp 95-98 °C (lit.) | mp 96-98 °C | mp 95-98 °C (lit.) |
| product line BioXtra | product line - | product line EMPROVE® EXPERT | product line TraceCERT® |
| ign. residue ≤0.1% | ign. residue - | ign. residue - | ign. residue - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propyl 4-hydroxybenzoate
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
356.0 °F
flash_point_c
180 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P5835-100G | 04061834392446 |
| P5835-500G | 04061833623329 |