Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1480,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1480,00 zł
Quality Segment
agency
ChP, JP, NF, BP, Ph. Eur.
vapor pressure
0.67 hPa ( 122 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
autoignition temp.
>600 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
6-7 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
96-98 °C
transition temp
flash point 180 °C
solubility
0.4 g/L
density
1.063 g/cm3 at 102 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(CCC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
InChI key
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) research use (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| technique(s) API processing | cocrystal formation: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| agency BP, JP, Ph. Eur., ChP, NF | agency tested according to Ph. Eur. | agency - | agency - |
| form solid | form solid | form - | form powder |
| solubility 0.4 g/L | solubility - | solubility - | solubility ethanol: 0.1 M, clear, colorless |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - | product line BioXtra |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propyl 4-hydroxybenzoate
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
356.0 °F
flash_point_c
180 °C
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Produkty
Znajdź kluczowe kwestie dotyczące wyboru i stosowania środków konserwujących w szeregu różnych zastosowań terapeutycznych, w tym miejscowych, doustnych, przezśluzówkowych, wziewnych i doustnych, a także do wstrzykiwań.
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1074275000 | 04022536090658 |
| 1074270025 | 04022536090641 |
| 1074279029 | 04022536938714 |