Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 216,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 377,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
216,00 zł
General description
Application
- Photostabilization of papaverine hydrochloride solutions.: This study investigates the use of Propyl 4-hydroxybenzoate to enhance the photostability of papaverine hydrochloride solutions. The research highlights the efficacy of Propyl 4-hydroxybenzoate as a preservative, providing insights into its potential applications in pharmaceuticals where light-induced degradation of compounds is a concern. The findings are significant for improving the shelf life and stability of medicinal solutions (Piotrowska K et al., 2010).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 |
| mp 95-98 °C (lit.) | mp 95-98 °C (lit.) | mp 95-98 °C (lit.) | mp 96-98 °C |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| functional group ester | functional group - | functional group - | functional group - |
| Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propyl 4-hydroxybenzoate
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
356.0 °F
flash_point_c
180 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?