Przejdź do
P4963
Peptone Primatone® RL
suitable for microbiology
Synonim(y):
Peptone from animal tissue, Peptone from meat, Peptone from Animal tissue
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
291,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
MDL number:
291,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
animal
Quality Segment
form
powder
shelf life
Limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 100 g
storage condition
(Tightly closed)
loss
≤11% loss on drying
pH
6.9-7.6
application(s)
food and beverages, microbiology
SMILES string
O(C)C(=O)C(CCC(CC)(CC)C)C(=O)OC
InChI
1S/C13H24O4/c1-6-13(3,7-2)9-8-10(11(14)16-4)12(15)17-5/h10H,6-9H2,1-5H3
InChI key
AIUDWMLXCFRVDR-UHFFFAOYSA-N
General description
Peptone Primatone® RL is widely used in industrial microbiology as a nutrient source for the growth of microorganisms in large-scale fermentation processes. Peptone Primatone® RL, also known as peptic meat peptone, is a water-soluble protein hydrolysate obtained from the pancreatic digestion of meat and used as a nutrient source in microbial culture media. It provides a wide range of nutrients, including amino acids, vitamins, minerals, and peptides, which support the growth of diverse microorganisms. It is particularly useful for the cultivation of fastidious and heterotrophic microbes that require complex nutrient sources.
Application
Peptone Primatone® RL is commonly used as an ingredient in many microbial culture media for the growth and identification of bacteria, yeasts, and molds from various pharmaceutical, environmental, and food and beverage samples.
Legal Information
Primatone is a registered trademark of Kerry Group
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
70173P7750P6838
biological source
animal
biological source
bovine milk
biological source
animal (meat)
biological source
bovine milk
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
pH
6.9-7.6
pH
6.5-7.5 (2% in H2O)
pH
-
pH
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
loss
≤11% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
≤6% loss on drying
loss
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P4963-100G04061834375579
Questions
  1. This peptone is from which animal? I mean Bovine, porcine or any other
    1 answer
    1. This product is of bovine origin. See the link below for a sample Certificate of Origin:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COO/Q12/P4963-BULKSLCR3056.pdf