Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 486,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
486,00 zł
Nazwa produktu
Peptone from casein and other animal proteins, suitable for microbiology
biological source
bovine milk
Quality Level
form
powder
composition
total nitrogen (N), ≥12%
ign. residue
≤9%
loss
≤10% loss on drying
pH
6.5-7.5 (2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, yellow (and faint yellow and faint brown)
application(s)
food and beverages, microbiology
SMILES string
O(C)C(=O)C(CCC(CC)(CC)C)C(=O)OC
InChI
1S/C13H24O4/c1-6-13(3,7-2)9-8-10(11(14)16-4)12(15)17-5/h10H,6-9H2,1-5H3
InChI key
AIUDWMLXCFRVDR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine milk | biological source animal (meat) | biological source animal (meat) | biological source animal |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) food and beverages, microbiology | application(s) microbiology | application(s) - | application(s) food and beverages, microbiology |
| solubility H2O: 2%, clear, yellow (and faint yellow and faint brown) | solubility - | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| pH 6.5-7.5 (2% in H2O) | pH - | pH - | pH 6.9-7.6 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 70173-100G | 04061832809564 |
| 70173-500G | 04061832809571 |