Przejdź do
P6838
Peptone from milk solids
Refined hydrolysate
Synonim(y):
Peptone from animal tissue, PNM, Peptonized milk nutrient
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
312,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
566,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
MDL number:
312,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
nitrogen analysis
1.7% amino, 5.4% total
application(s)
microbiology
SMILES string
O(C)C(=O)C(CCC(CC)(CC)C)C(=O)OC
InChI
1S/C13H24O4/c1-6-13(3,7-2)9-8-10(11(14)16-4)12(15)17-5/h10H,6-9H2,1-5H3
InChI key
AIUDWMLXCFRVDR-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P7750P496382303
biological source
bovine milk
biological source
animal (meat)
biological source
animal
biological source
bovine milk
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
nitrogen analysis
1.7% amino, 5.4% total
nitrogen analysis
≥10% total
nitrogen analysis
-
nitrogen analysis
, ~0.3 AN:TN ratio
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)