Przejdź do
P4758
Phenol Red sodium salt
Powder
Synonim(y):
Phenolsulfonephthalein sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
201,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
686,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H13NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.36
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
252-057-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6260026
201,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phenol Red sodium salt, pH indicator dye
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
red to brown
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
mp
285 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 mg/mL, opaque, dark red
εmax
31.62 at 423 nm in 0.1 M phosphate buffer
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
InChI key
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
General description
Phenol Red sodium salt is widely used as a pH indicator. At a pH of 6.4 and below, phenol red solution will have a yellow color. At a pH of 8.2 and above, it will have a red color. It is commonly used in culture media to detect neutral to acidic pH changes.
Application
Suitable for use as a pH indicator.
Phenol Red sodium salt has been used as an indicator during single-guide RNA microinjection into one-cell stage zebrafish embryos.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P55301.11748114537
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
color
red to brown
color
red to very dark red
color
-
color
red to very dark red
solubility
water: 1 mg/mL, opaque, dark red
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
-
form
powder or crystals
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol Red sodium salt
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elmer W. Koneman
Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology (2006)
BATCH-GE: Batch analysis of Next-Generation Sequencing data for genome editing assessment
Annekatrien Boel
Scientific Reports, 6 (2016)
Textbook of Assisted Reproduction for Scientists in Reproductive Technology (2009)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P4758-5G04061834375197
P4758-50G04061832343945
P4758-25G04061832343938