Przejdź do
114537
Phenol Red sodium salt
ACS reagent, Dye content 90 %
Synonim(y):
Phenolsulfonephthalein sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
218,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
581,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H13NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.36
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-057-8
Beilstein/REAXYS Number:
6260026
MDL number:
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
powder or crystals
composition
Dye content, 90%
clarity of soln
passes test
technique(s)
titration: suitable
color
red to very dark red
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
mp
285 °C (dec.) (lit.)
λmax
423 nm
ε (extinction coefficient)
≥19000 at 422-426 nm in methanol, ≥900 at 256-269 nm in methanol
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
InChI key
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Application
Suitable for use as a pH indicator.
Phenol Red has been used for preparation of phosphate buffer saline (PBS)-with phenol red for microfluidic assay for simultaneous culture of multiple cell types. It has also been used for horseradish peroxidase-phenol red (HRP-PR) H2O2 (hydrogen peroxide) detection assay to identify redox cycling compounds.
Biochem/physiol Actions
Phenol Red is a pH indicator which changes color from yellow to red.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
114502P4758114421
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
color
red to very dark red
color
-
color
red to brown
color
-
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
crystalline powder, powder or crystals
composition
Dye content, 90%
composition
Dye content, 95%
composition
-
composition
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol Red sodium salt
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi there, could i know how many sodium salt in this powder? THANKS.
    1 answer
    1. This product has only one sodium as part of the molecule - C19H13NaO5S. The sodium content is not measured as a part of the Quality Control testing.