Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 308,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 994,00 zł |
Informacje o tej pozycji
308,00 zł
Quality Segment
form
powder or crystals
mp
215-220 °C
solubility
ethanol: 50 mg/mL (clear to hazy)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
InChI key
QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility ethanol: 50 mg/mL (clear to hazy) | solubility - | solubility 10 g/L | solubility 10 g/L |
| form powder or crystals | form powder | form solid | form crystals, fine powder |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C |
| mp 215-220 °C | mp - | mp 217-220 °C | mp 217-220 °C |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phloroglucinol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?