Przejdź do
8.18887
Phloroglucinol
for synthesis
Synonim(y):
Phloroglucinol, 1,3,5-Trihydroxybenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
556,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H3-1,3,5-(OH)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.11
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-611-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
potency
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
217-220 °C
solubility
10 g/L
bulk density
560 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1cc(cc(c1)O)O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
InChI key
QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Floroglucynol w hamowaniu α-glikozydaz: Pochodne floroglucynolu wykazują skuteczną aktywność hamującą α-glikozydazy, wskazując na potencjalne zastosowanie w leczeniu cukrzycy poprzez strategie hamowania enzymów (Sevimli et al., 2024).
  • Badania biodostępności związków fenolowych: Badanie wchłaniania jelitowego i biodostępności floroglucynolu, wśród innych fenoli, przy użyciu symulowanego trawienia żołądkowo-jelitowego in vitro pomaga zrozumieć jego właściwości farmakokinetyczne w kontekście dietetycznym i farmaceutycznym (Pais et al., 2024).
  • Zastosowania w biotechnologii roślin: Floroglucynol jest wykorzystywany w transformacjach za pośrednictwem Agrobacterium, wzmacniając techniki modyfikacji genetycznej w naukach o roślinach, szczególnie w transformacjach soi karłowatej (Shao et al., 2024).
  • Badania hamowania metanu u krów mlecznych: Rola floroglucynolu jako akceptora wodoru w eksperymentach z dawkowaniem pulsacyjnym w żwaczu wykazuje jego potencjał w zmniejszaniu emisji metanu przez krowy mleczne, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju środowiska w praktykach rolniczych (Maigaard i in., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.070698.22302P3502
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (acidimetric)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
10 g/L
solubility
10 g/L
solubility
400 g/L
solubility
ethanol: 50 mg/mL (clear to hazy)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
form
solid
form
crystals, fine powder
form
solid
form
powder or crystals
mp
217-220 °C
mp
217-220 °C
mp
131-135 °C
mp
215-220 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phloroglucinol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818887010004022536447537