Kluczowe dokumenty
202398
Poly(ethylene glycol)
average Mn 400, hydroxyl
Synonim(y):
Polyethylene glycol, PEG
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol), average Mn 400
Formularz
viscous liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mn 380-420
average Mn 400
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466
pH
4.5-7.5
lepkość
7.3 cSt(210 °F)(lit.)
mp
4-8 °C (lit.)
gęstość
1.128 g/mL
Ω-koniec
hydroxyl
α-koniec
hydroxyl
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Catalyst-free and highly selective electrophilic mono-fluorination of acetoacetamides: facile and efficient preparation of 2-fluoroacetoacetamides in PEG-400
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.
Glikol polietylenowy (PEG), czasami określany również jako tlenek polietylenu (PEO), jest polimerem kondensacyjnym tlenku etylenu i wody, który ma kilka właściwości chemicznych, które czynią go użytecznym w zastosowaniach biologicznych, chemicznych i farmaceutycznych.