Przejdź do
P2759
Phloxine B
Powder
Synonim(y):
2′,4′,5′,7′-Tetrabromo-4,5,6,7-tetrachlorofluorescein disodium salt, Acid Red 92, Cyanosine, D&C;Red No. 28, Eosin 10B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H2Br4Cl4Na2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
829.63
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-355-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3887100
Colour Index Number:
45410
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phloxine B, antibacterial fluorescent dye
Quality Level
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark red
solubility
water: 1 mg/mL, clear, red
εmax
1150-1300 at 546-550 nm in 50% ethanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c([O-])c(Br)cc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1Br
InChI
1S/C20H4Br4Cl4O5.2Na/c21-5-1-3-17(9(23)15(5)29)32-18-4(2-6(22)16(30)10(18)24)20(3)8-7(19(31)33-20)11(25)13(27)14(28)12(8)26;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
OOYIOIOOWUGAHD-UHFFFAOYSA-L
Application
Phloxine B has been used to trace the uptake of double stranded RNA by green peach aphids. It has also been used to stain yeast strains.
Biochem/physiol Actions
Phloxine B has been demonstrated as an alternative to Gram staining. It was found to inhibit the growth of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Phloxine B stimulated and inhibited the channel activity of wild-type cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR). It has antibacterial properties. Phloxine B staining can be used to distinguish between gram-positive and gram-negative bacteria.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4030861006198269
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark red
color
dark red
color
-
color
dark red
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL, clear, red
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, red
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Using Vital Dyes to Trace Uptake of dsRNA by Green Peach Aphid Allows Effective Assessment of Target Gene Knockdown
International Journal of Molecular Sciences (2017)
Advances in measuring lifespan in the yeast Saccharomyces cerevisiae
Nadege Minios
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2004)
Phloxine B, a versatile bacterial stain
Reuven Rrasooly
Pathogens and Disease (2007)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P2759-25G04061834365204
P2759-100G04061832343860