Przejdź do
P4030
Phloxine B
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonim(y):
2′,4′,5′,7′-Tetrabromo-4,5,6,7-tetrachlorofluorescein disodium salt, Acid Red 92, Cyanosine, D&C;Red No. 28, Eosin 10B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H2Br4Cl4Na2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
829.63
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-355-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3887100
Colour Index Number:
45410
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phloxine B, Dye content ≥80 %, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥80%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark red
solubility
H2O: 1 mg/mL
εmax
1150-1300 at 546-550 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c([O-])c(Br)cc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1Br
InChI
1S/C20H4Br4Cl4O5.2Na/c21-5-1-3-17(9(23)15(5)29)32-18-4(2-6(22)16(30)10(18)24)20(3)8-7(19(31)33-20)11(25)13(27)14(28)12(8)26;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
OOYIOIOOWUGAHD-UHFFFAOYSA-L
General description
Phloxine B is part of the xanthylium class of dyes. The stain is mostly used to determine cell ploidy and temperature sensitivity of Schizosaccharomyces pombe. Solid media is colored a vivid pink.
Application
Phloxine B has been used as a component of yeast extract peptone dextrose (YEPD) to grow Schizosaccharomyces pombe.
Certified for use in Mallory′s phloxine-methylene blue stain; Kreyberg′s method for keratin and mucus.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P2759861006198269
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark red
color
dark red
color
-
color
dark red
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, clear, red
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, red
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear
composition
Dye content, ≥80%
composition
-
composition
Dye content, 90%
composition
Dye content, ≥85%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phloxine B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
The Small Subunit Processome Is Required for Cell Cycle Progression at G1
Kara A. Bernstein and Susan J. Baserga
Molecular Biology of the Cell (2004)
Advances in Food and Nutrition Research, 61 (2010)
Basic methods for fission yeast
Susan L
Yeast (2006)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P4030-25G04061834373476