Przejdź do
861006
Eosin B
certified by the BSC, Dye content 90 %
Synonim(y):
4′,5′-Dibromo-2′,7′-dinitrofluorescein disodium salt, Acid Red 91, Eosin Scarlet, Eosin bluish, Saffrosine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
728,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C20H6N2O9Br2Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
624.06
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
208-943-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4121964
Colour Index Number:
45400
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
certified by the BSC
Quality Level
form
powder
composition
Dye content, 90%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, red
λmax
395 nm, 514 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(cc24)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H8Br2N2O9.2Na/c21-14-16(25)11(23(29)30)5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(24(31)32)17(26)15(22)19(10)33-18(9)14;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChI key
GYYTYUGGVBYJHE-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Eosin B has been used for the histological analysis of anal sphincter sections obtained from rats.
  • It has been used along with Mayer′s hematoxylin for the staining of triangularis sterni muscle sections.
  • It has been used along with hematoxylin for the staining of different tissue sections obtained from mouse.
Counterstain for collagen, following Mayer′s Hemalum. Used with Azure A as a tissue stain for cell granules, nuclei, and microorganisms. For differential staining of cells of the anterior pituitary.
Biochem/physiol Actions
Eosin B is a xanthene dye and is also referred to as eosin bluish or erythrosin B. It is used in the Harris stain for Negri bodies. Eosin B is also used in Mayer′s Hemalum as a counterstain for collagen. Eosin B-Azure A are used together for the staining of cell granules, nuclei and microorganisms. It can also be used for protein estimation. The protein - eosin B complex absorbs at wavelength range of 536–544nm and the change in blue shift helps in determining the protein concentration.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
198269E4009E4382
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, red
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear
solubility
ethanol: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bone marrow deficiency of MCPIP1 results in severe multi-organ inflammation but diminishes atherogenesis in hyperlipidemic mice.
Yu F, et al.
PLoS ONE, 8, e80089-e80089 (2013)
Restoration of anal sphincter function after myoblast cell therapy in incontinent rats.
Bisson A, et al.
Cell Transplantation, 24, 277-277 (2015)
Theory and Practice of Histological Techniques (2008)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
861006-10G04061833040003
861006-25G04061833040010
861006-100G04061833039991