Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 695,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
695,00 zł
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
crystals
impurities
≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter
mp
173 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.003%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[K]SC#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI key
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form powder or crystals | form crystalline | form crystalline |
| assay ≥99.0% | assay ≥99.0% | assay ≥98.0% (silver nitrate titration) | assay ≥99.0% (silver nitrate titration) |
| solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility - | solubility >1000 g/L | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005% | anion traces - | anion traces chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.05% | anion traces chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.002%, sulfide (S2-): ≤0.001% |
| mp 173 °C (lit.) | mp 173 °C (lit.) | mp 177 °C | mp 177 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium thiocyanate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
supp_hazards
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?