Merck
P3011
Sigma-Aldrich
Potassium thiocyanate
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonim(y):
Potassium rhodanide
Wybierz wielkość
100 G
205,00 zł
500 G
676,00 zł
1 KG
956,00 zł
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
205,00 zł
500 G
676,00 zł
1 KG
956,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
KSCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.18
Beilstein:
3594799
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.0%
Formularz
powder or crystals
pH
5.3-8.7 (25 °C, 97.2 g/L)
mp
173 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K]SC#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tiocyjanian potasu (KSCN) jest solą potasową anionu tiocyjanianowego. Jego struktura krystaliczna została przeanalizowana na podstawie spolaryzowanych danych spektralnych w podczerwieni.[1] Oceniono skuteczność hamowania korozji stali węglowej przez KSCN rozpuszczony w 1M HCl. Ułatwia on otwarcie pierścienia azyrydyn z wysoką regioselektywnością.[2]
Zastosowanie
Tiocyjanian potasu może być stosowany do syntezy następujących związków:
  • α-Amino nitryle z amin trzeciorzędowych.[3]
  • Polipodstawione 2-aminotiazole z azydków winylu.[4]
  • Pochodne benzizotiazolo-3(2H)-onu z o-bromobenzamidów.[5]
  • Tioetery diarylowe z halogenków arylowych.[6]
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of diaryl thioethers from aryl halides and potassium thiocyanate.
Hajipour AR, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 28(12), 879-879 (2014)
Potassium Thiocyanate as Source of Cyanide for the Oxidative α-Cyanation of Tertiary Amines.
Wagner A and Ofial AR.
The Journal of Organic Chemistry, 80(5), 2848-2854 (2015)
Regioselective ring-opening of aziridines with potassium thiocyanate in the presence of β-cyclodextrin in water.
Reddy MS, et al.
Tetrahedron Letters, 46(38), 6437-6439 (2005)
Iron (II)-Promoted Synthesis of 2-Aminothiazoles via C=N Bond Formation from Vinyl Azides and Potassium Thiocyanate.
Zhang G, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 357(5), 1065-1069 (2015)
Polarized infrared spectrum of potassium thiocyanate.
Jones LH.
J. Chem. Phys. , 28(6), 1234-1236 (1958)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?