Przejdź do
1.05125
Tiocyjanian potasu
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Sulfocyjanek potasu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CKNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.18
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
206-370-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (silver nitrate titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
crystalline
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<0.001 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (silver nitrate titration)
form
crystalline
potency
854 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.003% Insoluble matter, ≤0.025% Iodine consuming substances
pH
5.3-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
>400 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
177 °C
density
1.91 g/cm3 at 20 °C
bulk density
750‑1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.002%, sulfide (S2-): ≤0.001%
cation traces
Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0001%, NH4+: ≤0.002%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.0002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[S-]C#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI key
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Związki policykliczne zintegrowane z chinoliną i izoindoliną jako przeciwutleniacze i środki przeciwcukrzycowe ukierunkowane na podwójną inhibicję enzymów alfa-glikozydazy i alfa-amylazy...: Niniejsze badanie demonstruje zastosowanie tiocyjanianu potasu w syntezie związków policyklicznych, w szczególności podkreślając jego rolę w zwiększaniu właściwości farmakologicznych związków ukierunkowanych na leczenie cukrzycy. Badania te stanowią przykład użyteczności tiocyjanianu potasu w dziedzinie chemii medycznej, przyczyniając się do rozwoju nowych środków terapeutycznych (Abduh NAY et al., 2023).
  • Opracowanie nowych narzędzi diagnostycznych opartych na analizie SERS przefiltrowanych próbek śliny do wykrywania raka jamy ustnej...: Badania podkreślają zastosowanie tiocyjanianu potasu we wzmacnianiu powierzchniowo wzmocnionego rozpraszania ramanowskiego (SERS) do wykrywania markerów raka jamy ustnej w ślinie. To innowacyjne zastosowanie pokazuje użyteczność tiocyjanianu potasu w ulepszaniu metodologii diagnostycznych wczesnego wykrywania raka, czyniąc znaczące postępy w diagnostyce klinicznej (tiufiuc RI et al., 2023).
  • Characteristics of Methyl Cellulose Based Solid Polymer Electrolyte Inserted with Potassium Thiocyanate as K(+) Cation Provider: Badania strukturalne i elektryczne..: Bada zastosowanie tiocyjanianu potasu w opracowywaniu nowych materiałów dla technologii magazynowania energii. Badanie to pokazuje, w jaki sposób tiocyjanian potasu może być stosowany do zwiększania przewodności jonowej i integralności strukturalnej elektrolitów polimerowych, podkreślając jego potencjał w opracowywaniu bardziej wydajnych systemów akumulatorowych (Karim WO et al., 2022).
Analysis Note
Test (argentometryczny): ≥ 99,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,003 %
Wartość pH (5 %; woda, 25 °C): 5,3 - 8,5
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,002 %
Siarczek (S): ≤ 0,001 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.0001 %
Na (sód): ≤ 0,005 %
NH₄ (amon): ≤ 0,002 %
Pb (ołów): ≤ 0,0002 %
Substancje zużywające jod: ≤ 0,025 %
Odpowiada ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Other Notes
Zastępuje: PX1630; PX1630-20; PX1630-1
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P30111.05124P2713
form
crystalline
form
powder or crystals
form
crystalline
form
crystals
assay
≥99.0% (silver nitrate titration)
assay
≥99.0%
assay
≥98.0% (silver nitrate titration)
assay
≥99.0%
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
mp
177 °C
mp
173 °C (lit.)
mp
177 °C
mp
173 °C (lit.)
impurities
≤0.003% Insoluble matter, ≤0.025% Iodine consuming substances
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tiocyjanian potasu
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
supp_hazards
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105125100004022536061528
105125025004022536061504
105125905004022536061559