Przejdź do
N5160
Naproxen sodium
meets USP testing specifications
Synonim(y):
(S)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
594,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13NaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.24
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
247-486-2
MDL number:
594,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
powder
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Na+].COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C([O-])=O
InChI
1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1
InChI key
CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Cyclooxygenase (Prostaglandin H synthase 1 and 2) inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1275PHR11651457403
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
agency
traceable to USP 1457403
agency
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naproxen sodium
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N5160-5G04061834116899
N5160-50G04061835513918