Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 849,00 zł |
Informacje o tej pozycji
849,00 zł
Nazwa produktu
Nigrosin water soluble, For use as a biological stain
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL, turbid
εmax
~250 at 575 nm in 50% ethanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Application
- to stain live sperm
- as a viable cell staining agent especially in stem cell biology
- as a negative stain in place of India ink for spirochetes, bacteria, protozoa, and fungi
- in Dorner′s spore stain.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility water: 1 mg/mL, turbid | solubility H2O: 0.1%, H2O: soluble | solubility alcohol: soluble | solubility - |
| form powder | form solid | form - | form liquid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp |
| εmax ~250 at 575 nm in 50% ethanol | εmax - | εmax - | εmax - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nigrosin water soluble
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N4754-100G | 04061834116684 |