Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 601,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Colour Index Number:
50415
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
MDL number:
601,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsolubility
alcohol: soluble
λmax
565 nm
SMILES string
[N+](=O)([O-])O
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
General description
Nigrosin is a black colored powder. It is widely used to manufacture ink and shoe polish. It is also employed for dyeing leather, wood and textiles. In addition, alcohol soluble nigrosin dye is used in carbon papers, typewriter and ribbons. It is used as an ingredient in rubber repairing lacquer.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description For use as a biological stain | description certified by the BSC | description Dye content 80 % |
| solubility alcohol: soluble | solubility water: 1 mg/mL, turbid | solubility H2O: 0.1%, H2O: soluble | solubility water: 1 mg/mL, opaque, blue to very deep blue |
| λmax 565 nm | λmax - | λmax 570 nm | λmax 618 nm |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?