This product is a research grade Nigrosin Stain solution that is not IVD certified. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 232,00 zł |
Informacje o tej pozycji
232,00 zł
form
liquid
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
suitability
suitable for microscopy, Bacillus spp., Corynebacterium spp.
General description
Other Notes
Nigrosin 100 g/l, Formalin 5 ml/l in water
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| suitability suitable for microscopy, Bacillus spp., Corynebacterium spp. | suitability - | suitability - | suitability suitable for microscopy, Chlamydia spp., Histoplasma spp., Plasmodium spp., Trichomonas spp., bacteria, protozoa, spirochetes |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-00-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 695386-25G | 04061832107424 |
| 695386-5G | 04061832102351 |
| 43925-100ML-F | 04061832246024 |
-
Does this reagent have an IVD certification compatible with Swiss standards?
1 answer-
Helpful?
-
-
What's the nigrosin concentration of this product?
1 answer-
The composition of 43925 - Nigrosin Stain solution is as follows:
Nigrosin 100 g/l, Formalin 5 ml/l in waterHelpful?
-