Przejdź do
M5308
L-Methionine
99.0-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
L-Methionine
Synonim(y):
(S)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, L-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
189,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
438,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.21
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-562-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722294
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Methionine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets JP testing specifications, meets USP testing specifications
product line
BioXtra
assay
99.0-101.0%
form
powder
quality
meets EP, JP, USP testing specifications
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
284 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 25 mg/mL
application(s)
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Application
L-Methionine has been used as a component of media to culture various cancer cells and to study its effects on the cell cycle. It has also been used as a component of DMEM medium to culture satellite cells from the white muscle of trouts.
Biochem/physiol Actions
Methionine is an essential amino acid which acts a precursor for transmethylation and transsulphuration. In proteins, L-methionine is the biologically active form. The adenosylation of methionine results in the formation of S-adenosyl-L-methionine (SAM), which serves as a methyl donor to various substances. L-Methionine′s metabolic product glutathione is known to regulate immune response and has antiviral action.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M9625M84391411504
L-Methionine
SAFC
M8439
L-Methionine
L-Methionine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1411504
L-Methionine
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
99.0-101.0%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
impurities
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Methionine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review