Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 599,00 zł | |
| 5 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
UNSPSC Code:
51452201
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-785-7
Beilstein/REAXYS Number:
509801
MDL number:
599,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócApplication
Methyl 4-hydroxybenzoate has been used as an internal standard for the determination of trans-10-hydroxy-2-decenoic acid (10-HDA).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Supplied in amber screw-cap vials
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98.0-102.0% | assay 99.7% | assay ≥99.0% (HPLC) | assay - |
| form solid | form solid | form powder or crystals | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 125-128 °C (lit.) | mp 125-128 °C (lit.) | mp 125-128 °C (lit.) | mp 125-128 °C (lit.) |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade analytical standard |
| Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information rat ... Ar(24208) |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
334.4 °F
flash_point_c
168 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Optimized determination method for trans-10-hydroxy-2-decenoic acid content in royal jelly by high-performance liquid chromatography with an internal standard
Zhou J, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 90(1), 244-249 (2007)
Comparison of UPLC and HPLC for determination of trans-10-hydroxy-2-decenoic acid content in royal jelly by ultrasound-assisted extraction with internal standard
Zhou J, et al.
Chromatographia, 66(3-4), 185-190 (2007)
Kyung-Jin Min et al.
Aging cell, 7(2), 199-206 (2008-01-29)
Reduced insulin/insulin-like growth factor (IGF) signaling may be a natural way for the reduction of dietary nutrients to extend lifespan. While evidence challenging this hypothesis is accumulating with Caenorhabditis elegans, for Drosophila melanogaster it is still thought that insulin/IGF and
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M8911-1VL | 04061834063735 |
| M8911-5VL | 04061834063742 |