Przejdź do
54752
Methyl 4-hydroxybenzoate
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Methylis parahydroxybenzoas, p-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl paraben, NIPAGIN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
UNSPSC Code:
51452201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-785-7
Beilstein/REAXYS Number:
509801
MDL number:
Assay:
99.7%
Form:
solid
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
assay
99.7%
form
solid
mp
125-128 °C (lit.)
application(s)
research use (small molecule)
SMILES string
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChI key
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Application
  • Single crystal, Hirshfeld surface and theoretical analysis of methyl 4-hydroxybenzoate, a common cosmetic, drug and food preservative-Experiment versus theory.: This research provides a detailed analysis of the crystal structure of Methyl 4-hydroxybenzoate, offering insights into its stability and effectiveness as a preservative in various applications, including cosmetics and pharmaceuticals (Sharfalddin et al., 2020).
  • Photostabilization of papaverine hydrochloride solutions.: This article explores the role of Methyl 4-hydroxybenzoate in enhancing the photostability of papaverine hydrochloride solutions, crucial for maintaining the efficacy of this pharmaceutical under exposure to light (Piotrowska et al., 2010).
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to the US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, the European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR), and others.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H66541.067571432005
assay
99.7%
assay
≥99.0% (titration)
assay
99.0-100.5% (HPLC), 99.0-102.0% (acidimetric)
assay
-
form
solid
form
-
form
solid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
-
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
-
Gene Information
-
mp
125-128 °C (lit.)
mp
125-128 °C (lit.)
mp
125 °C
mp
125-128 °C (lit.)
application(s)
research use (small molecule)
application(s)
-
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 4-hydroxybenzoate
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
334.4 °F
flash_point_c
168 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
54752-1KG-F04061826714768