Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 221,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
221,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | insect: suitable
mp
125-128 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChI key
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
General description
Application
- to wash mites from the cells of Apis mellifera workers preceding the harvest of mite saliva[1]
- as a component of grape/apple juice agar plates to culture Drosophila for the extraction of ovaries/embryos[2][3]
- in studies on sterol hormones such as testosterone biosynthesis
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form solid | form - | form - |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay 98.0-102.0% | assay - | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 |
| technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 4-hydroxybenzoate
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
334.4 °F
flash_point_c
168 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?