Przejdź do
M8429
D-Mannitol
meets EP, FCC, USP testing specifications
Synonim(y):
Mannite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
541,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3020,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-711-8
Beilstein/REAXYS Number:
1721898
MDL number:
541,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
reg. compliance
meets FCC testing specifications
assay
≥96.0%
form
powder
quality
meets EP, FCC, USP testing specifications
impurities
<1 ppm Lead
color
white
useful pH range
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L)
mp
167-170 °C (lit.)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
cation traces
Ni: <1 ppm
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Application
  • Effects of polyols at low concentration on the release of sweet aroma compounds in model soda beverages.: This study explores the impact of D-Mannitol among other polyols on the release of sweet aroma compounds in beverages, providing insights into flavor enhancement and stability in food chemistry (Barba et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
A sugar alcohol sweet tastant. Used in sweetness inhibition studies.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
173111.05988M9546
D-Mannitol fine powder, EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 421
SAFC
1.05988
D-Mannitol
assay
≥96.0%
assay
≥97%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
solubility
water: soluble(lit.)
solubility
-
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
fine powder
form
powder
cation traces
Ni: <1 ppm
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
mp
167-170 °C (lit.)
mp
167-170 °C (lit.)
mp
167-170 °C (lit.)
mp
167-170 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Mannitol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?