Przejdź do
17311
D-Mannitol
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Mannitolum, Mannite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-711-8
Beilstein/REAXYS Number:
1721898
MDL number:
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
tested according to Ph. Eur.
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
mp
167-170 °C (lit.)
solubility
water: soluble(lit.)
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
General description
D-Mannitol is an acyclic carbohydrate. Crystal parameters and space groups of the various polymorphic crystalline forms of mannitol have been reported. It has been proposed as an artificial sweetner. Synthesis of D-mannitol from D-glucose or D-glucose/D-fructose syrups in the presence of glucose isomerase and copper-on-silica has been proposed.
D-Mannitol (Mannite, Mannitolum), an alditol, is an sweet tasting crystalline solid. It is naturally found in manna, olives, mushrooms and celery plants. It has been synthesized from glucose, via catalytic hydrogenation reaction. It is widely used as growth supplement in bacterial cultures.
Application
D-Mannitol may be used in the preparation of the following:
  • D-mannitol and L-iditol bis-epoxides, useful substrates for the synthesis of polyhydroxylated piperidines and azepanes
  • chiral hydroxyl monophosphane, [(2S,3S,4S,5S)-3,4-dihydroxy-2,5-dimethyl-1-phenylphospholane][1]
  • bisphospholanes, [1,2-bis[(2S,3S,4S,5S)-3,4-dihydroxy-2,5-dimethylphospholanyl]benzene] and [1,2-bis[(2S,3S,4S,5S)-2,5-diethyl-3,4-dihydroxyphospholanyl]benzene][1]
Biochem/physiol Actions
A sugar alcohol sweet tastant. Used in sweetness inhibition studies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M95461.059881.05982
D-Mannitol fine powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 421
SAFC
1.05988
D-Mannitol
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
solubility
water: soluble(lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
213 g/L
form
powder
form
powder
form
fine powder
form
-
mp
167-170 °C (lit.)
mp
167-170 °C (lit.)
mp
167-170 °C (lit.)
mp
167-170 °C (lit.)
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Mannitol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
17311-1KG-F04061838751836