Przejdź do
M9546
D-Mannitol
BioXtra, ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Mannite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
438,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-711-8
Beilstein/REAXYS Number:
1721898
MDL number:
438,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.01% Insoluble matter
ign. residue
≤0.01%
color
white
useful pH range
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L)
mp
167-170 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
General description
D-Mannitol is the alcohol form of mannose. Its molar mass is 182 g/mol. Mannitol is present widely in plants, fungi and algae. It is extracted mainly from seaweeds. It is used in food for diabetic patients as it is absorbed slowly. It is commonly used as a stabilizer, humectant, nutritive sweetener and bulking agent in food.
Application
D-Mannitol has been used:
  • as a hydroxyl radical inhibitor, to detect the hydroxyl radical generation during the reactive oxygen species (ROS) modification of chromatin
  • in [3H]-mannitol permeability assay and also as a component in buffer B for measuring the transmonolayer dilution potentials
  • as a component in extracellular recording solution for whole cell patch clamp recordings
Biochem/physiol Actions
A sugar alcohol sweet tastant. Used in sweetness inhibition studies.
D-Mannitol is used as an osmotic agent for the treatment of brain swellings.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
63560M412517311
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble(lit.)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
useful pH range
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L)
useful pH range
-
useful pH range
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L, (77 °F ))
useful pH range
-
color
white
color
-
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Mannitol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M9546-250G04061834064411
M9546-1KG04061834064404
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?