Przejdź do
M6035
4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester sodium salt
powder
Synonim(y):
Sulfo-SMCC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
755,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17N2NaO9S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.37
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
755,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: linker
technique(s)
titration: suitable
color
white to light brown
solubility
H2O: 2.5 mg/mL, DMF: soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CC2CCC(C(ON3C(CC(S(=O)(O[Na])=O)C3=O)=O)=O)CC2)C=CC1=O
InChI
1S/C16H18N2O9S.Na/c19-12-5-6-13(20)17(12)8-9-1-3-10(4-2-9)16(23)27-18-14(21)7-11(15(18)22)28(24,25)26;/h5-6,9-11H,1-4,7-8H2,(H,24,25,26);/q;+1/p-1
InChI key
VUFNRPJNRFOTGK-UHFFFAOYSA-M
General description
4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester sodium salt (sulfoSMCC) is a heterobifunctional protein/peptide cross-linker and a suitable cross-coupling reagent.
Biochem/physiol Actions
4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester sodium salt is known to introduce a well-defined number of maleimide groups into the protein which confers them a long shelf-life at low temperatures and can be further labeled with Fluorine-18[18F].
Analysis Note
May contain dimethylformamide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M5525S1885S5799
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
color
white to light brown
color
-
color
-
color
-
solubility
H2O: 2.5 mg/mL, DMF: soluble
solubility
chloroform: 50 mg/mL, DMF: soluble
solubility
chloroform: 50 mg/mL, DMF: soluble, aqueous buffer: slightly soluble (may require 5-10% organic solvent in coupling mixture.)
solubility
H2O: 10 mg/mL, soluble
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Collagen molecules play a critical role in tissue architecture and strength, and in cell-matrix interactions as insoluble ligands to regulate the diverse phenotypic activities of cells.
Xiajun Hu et al.
Scientific reports, 7(1), 12580-12580 (2017-10-05)
We developed a virus-like particle (VLP)-based therapeutic vaccine against angiotensin II receptor type 1, ATR-AP205-001, which could significantly reduce the blood pressure and protect target organs of hypertensive animals. In this study, we focused on the immunological effect and safety
Ivana Giangrieco et al.
Molecular immunology, 112, 347-357 (2019-06-30)
Peach and apricot can cause allergic reactions with symptoms ranging from mild to very severe, including anaphylaxis. Sometimes subjects allergic to fruits of the Prunus genus have been reported to be also allergic to rubber latex products. The objective of
Glenn A O Cremers et al.
Bioconjugate chemistry, 30(9), 2384-2392 (2019-08-24)
The combination of the specificity of antibodies and the programmability of DNA nanotechnology has provided the scientific community with a powerful tool to label and unambiguously distinguish a large number of subcellular targets using fluorescence-based read-out methods. Whereas primary antibodies
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M6035-10MG04061832343556
M6035-50MG04061834060604