Przejdź do
S1885
Suberic acid bis(N-hydroxysuccinimide ester)
≥95%, powder
Synonim(y):
Disuccinimidyl suberate, Disuccinimidyl octanedioate, Disuccinimidyl suberate (DSS)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
431,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
586,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.34
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
431,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
solubility
chloroform: 50 mg/mL, DMF: soluble, aqueous buffer: slightly soluble (may require 5-10% organic solvent in coupling mixture.)
functional group
imide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C16H20N2O8/c19-11-7-8-12(20)17(11)25-15(23)5-3-1-2-4-6-16(24)26-18-13(21)9-10-14(18)22/h1-10H2
InChI key
ZWIBGKZDAWNIFC-UHFFFAOYSA-N
General description
Suberic acid bis(N-hydroxysuccinimide ester) is a homobifunctional cross-linking reagent with amine reactivity. Typically coupled to molecules containing primary amine by amide bond buffered at pH 7.5 (6.5-8.5). Suberic acid bis(N-hydroxysuccinimide ester) incorporates an 8-atom linker.
Application
Suberic acid bis(N-hydroxysuccinimide ester) has been:
  • supplemented in pierce lysis buffer used for immunoprecipitation
  • used to conjugate the oligonucleotide standards to gelatin
  • used in cross-linking of ASC (apoptosis-associated speck-like protein containing a caspase recruitment domain) oligomers
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S5799M9794E3257
assay
≥95%
assay
≥95% (H-NMR)
assay
≥98%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
chloroform: 50 mg/mL, aqueous buffer: slightly soluble (may require 5-10% organic solvent in coupling mixture.), DMF: soluble
solubility
H2O: 10 mg/mL, soluble
solubility
chloroform: 100 mg/mL, DMF: soluble (lit.)(lit.)
solubility
acetic acid: water (1:1): ≤50 mg/mL, DMF: soluble
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?