Przejdź do
S5799
Suberic acid bis(3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester) sodium salt
≥95% (H-NMR), powder
Synonim(y):
BS3, Bis(sulfosuccinimidyl) suberate sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
870,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N2Na2O14S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
572.43
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥95% (H-NMR)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 10 mg/mL, soluble
870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (H-NMR)
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
solubility
H2O: 10 mg/mL, soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCCCC(=O)ON2C(=O)CC(C2=O)S([O-])(=O)=O)C1=O
InChI
1S/C16H20N2O14S2.2Na/c19-11-7-9(33(25,26)27)15(23)17(11)31-13(21)5-3-1-2-4-6-14(22)32-18-12(20)8-10(16(18)24)34(28,29)30;;/h9-10H,1-8H2,(H,25,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2
InChI key
MGJYOHMBGJPESL-UHFFFAOYSA-L
General description
Suberic acid bis(3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester) sodium salt (BS3) is a water soluble, homobifunctional cross-linking reagent with amine reactivity. It is typically coupled to molecules containing primary amines by amide bonds buffered at pH 7.5 (6.5-8.5). It incorporates 8-atom linker.
Application
Suberic acid bis(3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester) sodium salt (BS3) is useful for the preparation of protein-protein, receptor-ligand and hapten carrier molecule conjugates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S1885M6035B1022
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 10 mg/mL, soluble
solubility
chloroform: 50 mg/mL, DMF: soluble, aqueous buffer: slightly soluble (may require 5-10% organic solvent in coupling mixture.)
solubility
H2O: 2.5 mg/mL, DMF: soluble
solubility
H2O: 10 mg/mL, DMF: 50 mg/mL
assay
≥95% (H-NMR)
assay
≥95%
assay
-
assay
≥90% (TLC)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Modelling the structure of latexin-carboxypeptidase A complex based on chemical cross-linking and molecular docking.
Mouradov D
Protein engineering, design & selection : PEDS, 19, 9-16 (2006)
Bovine apolipoprotein (apo)A-I displays more enhanced antioxidant and anti-atherosclerotic activity in lipid-free and lipid-bound states than human and porcine apoA-I.
Kim SM
International Journal of Molecular Medicine, 32, 843-843 (2013)
Modified apolipoprotein (apo) A-I by artificial sweetener causes severe premature cellular senescence and atherosclerosis with impairment of functional and structural properties of apoA-I in lipid-free and lipid-bound state.
Jang W
Molecular Cell, 31, 461-461 (2011)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S5799-100MG04061836954826
S5799-25MG04061836954833
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is reconstituent procedure?
    1 answer
    1. There is no reconstitution protocol offered with this material. This product can be reconstituted in water at 10 mg/mL. Once reconstituted, solutions can be stored at 0 - 4°C for the short term. Solution stability studies have not been performed.