Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 17 360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
17 360,00 zł
Nazwa produktu
Linia komórek nowotworowych A375 w bezpiecznej przystani,
biological source
human female skin (Source Disease: Malignant melanoma)
Quality Segment
growth mode
Adherent
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human female skin (Source Disease: Malignant melanoma) | biological source human male lung (Source Disease: Carcinoma) | biological source human male colorectal tissue (Source Disease: Colorectal carcinoma) | biological source human male peripheral blood (Source Disease: Acute T cell leukemia) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Suspension |
| storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?