Przejdź do
CLL1220
Linia komórek nowotworowych A549 w bezpiecznej przystani
human male lung (Source Disease: Carcinoma)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
17 360,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Biological source:
human male lung (Source Disease: Carcinoma)
Growth mode:
Adherent
17 360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Linia komórek nowotworowych A549 w bezpiecznej przystani,
biological source
human male lung (Source Disease: Carcinoma)
Quality Segment
form
frozen liquid (Vial of Frozen Cells)
growth mode
Adherent
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Profil STR tej linii komórkowej odpowiada profilowi jej macierzystej linii komórkowej ATCC®, nr katalogowy CCL-185a. A549 to ludzka linia komórek raka płuc wyizolowana w 1972 roku z guza płuc mężczyzny cierpiącego na raka.
Application
Produkt ten jest ludzką linią komórkową gruczolakoraka A549, w której kaseta lądowania została zintegrowana z locus bezpiecznej przystani AAVS1 przy użyciu technologii CompoZr®ZincFinger Nuclease. Gen fluorescencji mKATE2 został zintegrowany po promotorze EF1a i otoczony unikalnymi miejscami Cre-lox. Konstrukcja tej kasety pozwala na łatwą, szybką i niedrogą modyfikację genetyczną przy użyciu rekombinazy Cre. mKATE2 można łatwo wymienić na ładunek wybrany przez użytkownika przy użyciu rekombinazy Cre i wektora docelowego z odpowiednimi miejscami lox. Komórki można następnie sortować za pomocą sortowania komórek aktywowanego fluorescencją (FACS) pod kątem utraty ekspresji mKATE2 jako surogatu udanej integracji wektora celującego. Około 7-10 dni jest wymagane do utraty sygnału mKATE2 w pomyślnie namierzonych komórkach. Szczegółowe protokoły znajdują się w biuletynie technicznym.
Biochem/physiol Actions
Komórki te są ludzką linią komórkową raka płuc wyizolowaną z guza płuc 58-letniego mężczyzny cierpiącego na raka. Komórki mają hipotriploidalny kariotyp i wykazują ekspresję EGFR i zmutowanego KRAS.
Features and Benefits
Komórki te zawierają gen fluorescencji mKATE2 otoczony unikalnymi miejscami Cre-lox wstawionymi do genu bezpiecznej przystani AAVS1. Komórki A549 są przylegające, a ich czas podwojenia wynosi około 22 godzin.
Preparation Note
RPMI zmodyfikowany tak, aby zawierał 2 mM L-glutaminy, 10 mM HEPES, 1 mM pirogronianu sodu i 1500 mg / l wodorowęglanu sodu. Dodaj 10% FBS (numer katalogowy F2442).
Analysis Note
Tested for Mycoplasma, bacterial and fungal content, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification.
Legal Information
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLL1219CLL1222CLL1221
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Suspension
biological source
human male lung (Source Disease: Carcinoma)
biological source
human female skin (Source Disease: Malignant melanoma)
biological source
human male colorectal tissue (Source Disease: Colorectal carcinoma)
biological source
human male peripheral blood (Source Disease: Acute T cell leukemia)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)