Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 229,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 649,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
229,00 zł
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.0%
form
crystalline
mp
125-128 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChI key
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Application
- in sex-linked recessive lethal (SLRL) test in Drosophila melanogaster
- as a constituent in cream formulation
- as an antifungal agent in Drosophila melanogaster culture[1]
Biochem/physiol Actions
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% | assay ≥99.0% (titration) | assay 99.0-100.5% (HPLC), 99.0-102.0% (acidimetric) | assay ≥99.0% (HPLC) |
| form crystalline | form - | form solid | form powder or crystals |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 200 |
| product line ReagentPlus® | product line BioXtra | product line EMPROVE® EXPERT | product line BioReagent |
| mp 125-128 °C (lit.) | mp 125-128 °C (lit.) | mp 125 °C | mp 125-128 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 4-hydroxybenzoate
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
334.4 °F
flash_point_c
168 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| H5501-1KG | 04061835442522 |
| H5501-500G | 04061835545568 |
| H5501-100G | 04061833799451 |
| H5501-5KG | 04061833799468 |