Przejdź do
G8284
Glycolic acid
BioXtra, ≥98.0% (titration)
Synonim(y):
Hydroxyacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
266,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.05
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-180-5
Beilstein/REAXYS Number:
1209322
MDL number:
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥98.0% (titration)
form
powder or crystals
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
2 (25 °C, 50 g/L)
mp
75-80 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
InChI key
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
79805312473794815
assay
≥98.0% (titration)
assay
99%
assay
99%
assay
-
product line
BioXtra
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri
product line
ReagentPlus®
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder or crystals
form
crystals
form
solid
form
-
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
pH
2 (25 °C, 50 g/L)
pH
-
pH
2 (20 °C, 50 g/L)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycolic acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
>572.0 °F - (decomposition)
flash_point_c
> 300 °C - (decomposition)
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G8284-500G04061833611265
G8284-10MG04061833246788
G8284-25G04061833643891
G8284-100G04061833643884