Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 222,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 437,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1790,00 zł |
12 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
222,00 zł
Nazwa produktu
Glycolic acid, ReagentPlus®, 99%
vapor pressure
0.00093 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
solid
pH
2 (20 °C, 50 g/L)
bp
(169 °C 336 °F at 998 hPa)
mp
75-80 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
density
(1,26 g/cm3 at 20 °C - OECD Test Guideline 109)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
InChI key
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay - | assay - | assay ≥98.0% (titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form solid | form - | form - | form powder or crystals |
| pH 2 (20 °C, 50 g/L) | pH - | pH - | pH 2 (25 °C, 50 g/L) |
| solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility H2O: 1 M, clear, colorless |
| vapor pressure 0.00093 hPa ( 25 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycolic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
>572.0 °F - (decomposition)
flash_point_c
> 300 °C - (decomposition)
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?