Przejdź do
798053
Glycolic acid
anhydrous grade, 99%, ReagentPlus®, Redi-Dri, free-flowing, crystals
Synonim(y):
Hydroxyacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
473,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
825,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.05
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-180-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209322
Assay:
99%
Form:
crystals
Grade:
anhydrous
473,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Glycolic acid, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, 99%
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri
assay
99%
form
crystals
mp
75-80 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
InChI key
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
General description
Glycolic acid, also known as α-hydroxy acetic acid (AHA), is commonly used in chemical peels.[1]
Application
Glycolic acid may be used in the preparation of glycolide, a monomer for preparing poly(glycolic acid) (PGA).
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
124737PHR142794815
grade
anhydrous
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
assay
99%
assay
99%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
crystals
form
solid
form
-
form
-
mp
75-80 °C (lit.)
mp
75-80 °C (lit.)
mp
75-80 °C (lit.)
mp
75-80 °C (lit.)
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycolic acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
>572.0 °F - (decomposition)
flash_point_c
> 300 °C - (decomposition)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)