Przejdź do
E0270
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
98% (titration)
Synonim(y):
EDTA tripotassium salt, Edathamil, Tripotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
415,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(KOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
442.54
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6762497
415,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
98% (titration)
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L)
mp
182 °C (dec.) (lit.)
solubility
3 M KOH: 160 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Application
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate has been used to coat conical tubes to collect trunk blood for tissue and plasma samples. It has also been used in tubes to collect blood to perform mixed meal test (MMT).
Used to eliminate inhibition of enzyme catalyzed reactions due to traces of heavy metals
Biochem/physiol Actions
Ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA) chelates divalent cations like calcium and magnesium in whole blood. It is usually available as a salt, complexed with either potassium or sodium. It is mostly used during hematological tests of the blood sample. It helps to maintain the cellular morphology to prepare blood smears for microscopic analysis. EDTA is abundantly used in RNA purification methods.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ED2P70072E5391
description
98% (titration)
description
≥98%
description
puriss. p.a., ≥99.0% (KT)
description
≥99.0%
assay
98% (titration)
assay
≥98%
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
mp
182 °C (dec.) (lit.)
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
mp
182 °C (dec.) (lit.)
mp
-
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L)
pH
4.0-5.0 (25 °C, 40.4 g/L)
pH
-
pH
11.0-12.0 (0.1 M in H2O)
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)