Przejdź do
E2028
Ethidium bromide monoazide
≥95% purity (HPLC), solid
Synonim(y):
3-Amino-8-azido-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, Ethidium monoazide bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18BrN5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
420.31
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
3290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ethidium bromide monoazide, ≥95% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
technique(s)
titration: suitable
color
orange
solubility
DMF: soluble, ethanol: soluble
ε (extinction coefficient)
≥5200 at 459-465 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(ccc3c4ccc(N)cc14)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C21H17N5.BrH/c1-2-26-20-12-15(22)8-10-18(20)17-11-9-16(24-25-23)13-19(17)21(26)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,22H,2H2,1H3;1H
InChI key
GHUXAYLZEGLXDA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Photoactive stain covalently binds to nucleic acids in solution and in cells with damaged membranes.
Used to footprint drug binding sites on DNA, detect non-viable cells, identify ethidium binding sites on DNA and tRNA, and selectively inactivate gene expression.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E8751A784746067
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
color
orange
color
-
color
orange to red
color
-
form
solid
form
-
form
powder or solid
form
-
solubility
DMF: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
ethanol, DMSO: soluble
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
~95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Imma Andorrà et al.
International journal of food microbiology, 144(2), 257-262 (2010-11-03)
The detection and quantification of wine yeast can be misleading due to under or overestimation of these microorganisms. Underestimation may be caused by variable growing rates of different microorganisms in culture media or the presence of viable but non-cultivable microorganisms.
Maia Inoue et al.
Nature immunology, 19(11), 1265-1276 (2018-10-17)
The methylation of arginine residues in proteins is a post-translational modification that contributes to a wide range of biological processes. Many cytokines involved in T cell development and activation utilize the common cytokine receptor γ-chain (γc) and the kinase JAK3
Yiping He et al.
Food microbiology, 27(4), 439-446 (2010-04-27)
Campylobacter jejuni is an important foodborne gastrointestinal pathogen and highly sensitive to environmental stresses. Research has shown that changes in culturability, cell morphology, and viability occur when C. jejuni cells are subjected to stresses. In this study, real-time PCR, ethidium
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E2028-5MG04061833602430