Merck
T4069
Sigma-Aldrich
JC-1
≥97% purity, solid
Synonim(y):
5,5′,6,6′-Tetrachloro-1,1′,3,3′-tetraethyl-imidacarbocyanine iodide, 5,5′,6,6′-Tetrachloro-1,1′,3,3′-tetraethylbenzimidazolocarbocyanine iodide, CBIC2(3)
Wybierz wielkość
5 MG
4900,00 zł
4900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
4900,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H27Cl4IN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
652.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
4900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
JC-1, powder or solid (Crystals)
Próba
≥97%
Poziom jakości
Formularz
powder or solid (Crystals)
metody
titration: suitable
kolor
faint red to very dark red
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥175000 at 511-517 nm in methanol
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[I-].CCN1C(=C\C=C\c2n(CC)c3cc(Cl)c(Cl)cc3[n+]2CC)/N(CC)c4cc(Cl)c(Cl)cc14
InChI
1S/C25H27Cl4N4.HI/c1-5-30-20-12-16(26)17(27)13-21(20)31(6-2)24(30)10-9-11-25-32(7-3)22-14-18(28)19(29)15-23(22)33(25)8-4;/h9-15H,5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
FYNNIUVBDKICAX-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
A dual-emission potential-sensitive probe that can be used to measure mitochondrial membrane potential. JC-1 is a green-fluorescent (λex 520 nm) monomer at low membrane potential. At higher potentials, JC-1 forms red-fluorescent (λem 596 nm ) "J-aggregates," which exhibit broad excitation and very narrow emission spectra. The ratio of red to green fluorescence of JC-1 is dependent only on membrane potential, and not influenced by mitochondrial size, shape, or density.
The cyanine dye[1] JC-1 has been used to determine mitochondrial transmembrane potential.[2][3][4]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Junctophilin 3 expresses in pancreatic beta cells and is required for glucose-stimulated insulin secretion
Li L
Cell Death & Disease (2016)
Shumin Qin et al.
Frontiers in pharmacology, 10, 894-894 (2019-09-03)
Alcohol consumption affects gastric mucosa by multiple and complex mechanisms depending either by direct contact of ethanol or by indirect biological damage induced by its metabolite acetaldehyde. The present study aims at further investigating the mechanism of ethanol-induced gastric mucosa
Qiong Wang et al.
Acta biomaterialia, 94, 469-481 (2019-05-30)
Multi-drug resistance (MDR) of tumor is a major cause of chemotherapy failure. In this study, a pH-sensitive graft copolymer, poly(β-amino ester)-g-β-cyclodextrin (PBAE-g-β-CD), was synthesized via Michael addition polymerization and was employed to co-deliver doxorubicin (DOX), a chemotherapy agent, and adjudin
JC-1: alternative excitation wavelengths facilitate mitochondrial membrane potential cytometry
A Perelman
Cell Death & Disease (2012)
Xianbin Cao et al.
Cellular signalling, 62, 109337-109337 (2019-06-08)
Radiation-induced tumor cells death is the theoretical basis of tumor radiotherapy. Death signaling disorder is the most important factor for radioresistance. However, the signaling pathway(s) leading to radiation-triggered cell death is (are) still not completely known. To better understand the
Produkty
Testy apoptozy komórkowej do wykrywania zaprogramowanej śmierci komórki przy użyciu aneksyny V, kaspazy i testów fragmentacji DNA TUNEL.
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Questions
  1. Mitochondria Staining Kit (CS0390)에 들어있는 1MG-JC-1 powder와 다른 제품인가요? 동일 농도로 DMSO이용해 녹였더니 Stock 색상이 다릅니다.
    1 answer
    1. Yes, the T4069, JC-1 product is also supplied in the Mitochndria Stain kit, CS0390. Both are prepared at 1 mg/mL in DMSO resulting in a red solution. Slight variations in color may be considered normal and the result of lot-to-lot variability. Marked differences in color should be discussed with Technical Service.
      Should this be the case, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section and respond with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.