Przejdź do
E1644
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
BioUltra, 98.5-101.5%
Synonim(y):
Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edathamil, Edetate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
428,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
826,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
205-358-3
Beilstein/REAXYS Number:
3900609
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
98.5-101.5%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.05% NH3, ≤0.1% Insoluble matter
pH
4.0-6.0 (0.1 M in H2O)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
cation traces
Al: ≤0.001%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
General description
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is a substituted diamine and a chelator of metal ions. It has anticoagulant and antibacterial activity. EDTA is an inhibitor of metalloprotease. It evades the undesirable effects of ferric, cupric and manganic ions in bleaching. It blocks cellular division, chlorophyll synthesis and algal biomass production.
Application
Chelator of divalent cations. Inhibits enzymes, such as metalloproteases, that require divalent cations for activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ED2SS27285E4884
assay
98.5-101.5%
assay
98.5-101.5% (titration)
assay
99.0-101.0%
assay
99.0-101.0%
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pH
4.0-6.0 (0.1 M in H2O)
pH
-
pH
4-5 (20 °C, 5%)
pH
4.0-6.0 (25 °C, 5%)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
form
powder
form
powder
form
crystals
form
solid
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Modulation of matrix metalloproteinase activity by EDTA prevents posterior capsular opacification
Hazra S, et al.
Molecular Vision, 18, 1701-1701 (2012)
Accurate Results in the Clinical Laboratory: A Guide to Error Detection and Correction (2013)
Matthew R Miller et al.
Journal of biological methods, 2(3), e23-e23 (2015-10-13)
Over the past two decades, researchers have struggled to efficiently express foreign DNA in primary macrophages, impeding research progress. The applications of lipofection, electroporation, microinjection, and viral-mediated transfer typically result in disruptions in macrophage differentiation and function, low expression levels
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E1644-100G04061833602041
E1644-1KG04061835544387
E1644-250G04061833602058
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Esiste con certificato 17034 ?
    1 answer
    1. This product is not ISO 17034 certified. Please see the following EDTA disodium salt which is ISO 27034 certified:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/phr1068
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?