Przejdź do
ED2SS
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
reagent grade, 98.5-101.5% (titration)
Synonim(y):
Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edathamil, Edetate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
239,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
264,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
443,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
734,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
205-358-3
Beilstein/REAXYS Number:
3900609
239,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
reagent grade
agency
suitable for SM 4500 - NH3
assay
98.5-101.5% (titration)
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
application(s)
agriculture
clinical research
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
General description
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) disodium salt is an aminopolycarboxylic acid and a hexadentate ligand. It chelates metal cations to form a stable octahedral complex. It is commonly added to buffers, solutions, and even soil samples to control the concentrations of metal ions or to remove metal contaminants. Metal chelators play a crucial role in various research applications, such as biochemistry, molecular biology, and analytical chemistry. For example, EDTA is a blood anticoagulant that chelates calcium ions in the blood, this inhibits clots and is routinely used in hematological assays.
Application
Chelator of divalent cations. Inhibits enzymes, such as metalloproteases, that require divalent cations for activity.
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate has been used as a component of the plasma membrane resuspension buffer, inhibitor′s preservative solution (IS) and luciferase activity assay mix.
Features and Benefits
Reagent grade for general lab use
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27285E51344010-OP
grade
reagent grade
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
-
assay
98.5-101.5% (titration)
assay
99.0-101.0%
assay
99.0-101.0% (titration)
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
application(s)
agriculture
clinical research
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
solubility
water: soluble 100 g/L at 20 °C
solubility
3  M NaOH: 1.6 g/10 mL
solubility
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Measure luciferase activity using a luminometer assay detecting light emission, with applications in ATP detection and genetic function reporting.
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Isolation of plasma membrane-associated membranes from rat liver
Suski JM, et al.
Nature Protocols, 9(2), 312-312 (2014)
Measurement of free IGF-I saliva levels: perspectives in the detection of GH/IGF axis in athletes
Antonelli G, et al.
Clinical Biochemistry, 40(8), 545-550 (2007)
EDTA chelation therapy for cardiovascular disease: a systematic review
Seely DMR, et al.
BMC Cardiovascular Disorders, 5(1), 32-32 (2005)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ED2SS-5KG04061835544820
ED2SS-2.5KG04061835544806
ED2SS-50G04061835516025
ED2SS-100G04061835544783
ED2SS-250G04061833609316
ED2SS-500G04061835544813
ED2SS-1KG04061835544790
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?