Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 347,00 zł | |
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 993,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1610,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
347,00 zł
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]/D 90 to 105 °, c = 6% (w/v) in water
mol wt
average mol wt >500,000 (dextran starting material)
contains
0.5-2.0% phosphate buffer, pH 6-8
composition
Sulfur Content, 16.0-19.0%
color
white to off-white
useful pH range
6.0-8.0 (1% in water)
solubility
H2O: 100 mg/mL
General description
Application
- to delipidate fatty plasma(67)(70)
- to induce inflammatory and carcinogenic response in the distal colon of rodents(68)
- for the preparation of 3,4-ethylenedioxythiophene (EDOT)(69)
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source synthetic | biological source bacterial (Leuconostoc) | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility water: 5 mg/mL |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| useful pH range 6.0-8.0 (1% in water) | useful pH range 6.0-8 (10 g/L) | useful pH range 6.0-8 (10 g/L) | useful pH range - |
| color white to off-white | color off-white | color white to light yellow | color white to off-white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Siarczany dekstranu jako sole sodowe są rozpuszczalne w wodzie i stabilne, zawierają około 17% siarki do różnych zastosowań.
Dextran sulfates as sodium salts are water-soluble and stable, containing approximately 17% sulfur for various applications.
Powiązane treści
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D6001-500G | 04061833587157 |
| D6001-50G | 04061833033142 |
| D6001-100G | 04061833587126 |
| D6001-1G | 04061833587140 |
| D6001-10G | 04061833587133 |