Przejdź do
D0531
5-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein hydrochloride
≥90% purity (HPLC), powder
Synonim(y):
DTAF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
749,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2660,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H12Cl2N4O5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
531.73
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
749,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein hydrochloride, ≥90% (HPLC)
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
fluorescence
λex 495 nm; λem 516 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(Nc6nc(Cl)nc(Cl)n6)ccc45)c1
InChI
1S/C23H12Cl2N4O5.ClH/c24-21-27-22(25)29-23(28-21)26-10-1-4-13(16(7-10)20(32)33)19-14-5-2-11(30)8-17(14)34-18-9-12(31)3-6-15(18)19;/h1-9,30H,(H,32,33)(H,26,27,28,29);1H
InChI key
CEKSHCAIHGNWBK-UHFFFAOYSA-N
Application
A fluorescein derivative which reacts with amino groups and N-terminal amino acids of proteins at neutral pH.
5-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein hydrochloride has been used for labeling of yeast cells to study the adhesion of yeast cells to the digestive tract of sea bass (Dicentrarchus labrax) larvae and leopard grouper (Mycteroperca rosacea). It has also been used to label bacteria (Vibrio spp.).
5-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein hydrochloride has been used to covalently label xanthan gum (XG) to study its gelatin behavior.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
201634C0662I9271
fluorescence
λex 495 nm; λem 516 nm
fluorescence
-
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm (pH 8.0)
fluorescence
λex 492 nm; λem 515 nm (Mercaptoethanol adduct), λex 493 nm; λem 522 nm (pH 9.2)
color
yellow to orange
color
-
color
dark yellow to dark orange
color
yellow to orange
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Synergistic gelation of gelatin B with xanthan gum
Wang CS, et al.
Food Hydrocolloids, 60, 374-383 (2016)
Adrián Pérez-Ramos et al.
Frontiers in microbiology, 9, 1684-1684 (2018-08-10)
Lactic acid bacteria synthesize exopolysaccharides (EPS), which could benefit the host's health as immunomodulators. Furthermore, EPS could protect bacteria against gastrointestinal stress, favoring gut colonization, thus protecting the host against pathogenic infections. Pediococcus parvulus 2.6, produces a 2-substituted (1,3)-β-D-glucan and
Assessment of fluorescent-labeled bacteria for evaluation of in vivo uptake of bacteria (Vibrio spp.) by crustacean larvae.
Soto-Rodriguez SA, et al.
Journal of Microbiological Methods, 52, 101-114 (2003)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D0531-500MG04061832342313
D0531-1G04061826116685
D0531-100MG04061833557785